579000
Tamoxifen Citrate
Tamoxifen is a potent synthetic anti-estrogenic agent.
Sinônimo(s):
Tamoxifen Citrate, Estrogen Receptor Signaling Regulator I
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
water: sparingly soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
chave InChI
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Couldwell, W.J., et al. 1994. FEBS Lett.345, 43.
Baltuch, G.H., et al. 1993. Neurosurgery33, 495.
Powis, G. 1991. Trends Pharmacol. Sci.12, 188.
Issandou, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 5845.
O’Brian, C.A., et al. 1985. Cancer Res.45, 2462.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3