Documentos Principais
567706
Sigma-Aldrich
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord
Contains primarily nervonic and stearic acids.
Sinônimo(s):
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord, N-Acyl-sphingosine-1-phosphorylcholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H83N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
731.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8746
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
acetic acid: 5 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OC[C@H](NC=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
chave InChI
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
Descrição geral
Contains primarily nervonic and stearic acids. Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Contains primarily stearic and nervonic acids. Generates ceramide, a second messenger via the action of sphingomyelinase. Zwitterionic at pH 7.0.
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Tonetti, M., et al. 1998. Biochimie 80, 923.
Naundorf, A. and Klaffke, W. 1996. Carbohydr. Res. 285, 141.
Slife, C.W., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 10371.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3