565740
α-Amyloid Precursor Protein Modulator
≥95% (HPLC), solid, PKC activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
α-Amyloid Precursor Protein Modulator, (2S,5S)-(E,E)-8-(5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-2,4-pentadienoylamino)benzolactam, PKC Activator V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
α-Amyloid Precursor Protein Modulator, A cell-permeable benzolactam derived PKC activator (Ki = 11.9 nM for PKCα) that efficiently enhances non-amyloidogenic α-processing of amyloid precursor protein (APP) even at 100 nM in human fibroblast AG06848.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)\C=C\C=C\C(=O)Nc2cc3c(cc2)N([C@H](C(=O)N[C@@H](C3)CO)C(C)C)C
InChI
1S/C27H30F3N3O3/c1-17(2)25-26(36)32-22(16-34)15-19-14-21(12-13-23(19)33(25)3)31-24(35)7-5-4-6-18-8-10-20(11-9-18)27(28,29)30/h4-14,17,22,25,34H,15-16H2,1-3H3,(H,31,35)(H,32,36)/b6-4+,7-5+/t22-,25-/m0/s1
chave InChI
WOLVEMPZUIFSII-IHHOKICGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1