557550
Ro106-9920
A cell-permeable tetrazolopyridazine-phenylsulfoxide compound that displays anti-inflammatory properties.
Sinônimo(s):
Ro106-9920
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(c3ccccc3)c1n[n]2nnnc2cc1
InChI
1S/C10H7N5OS/c16-17(8-4-2-1-3-5-8)10-7-6-9-11-13-14-15(9)12-10/h1-7H
chave InChI
JFSXSNSCPNFCDM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
IκBαee ubiquitination
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3