557520
Ro-31-8220
A cell-permeable, reversible, competitive, and selective inhibitor of protein kinase C (PKC; IC₅₀ = 10 nM) over CaM kinase II (IC₅₀ = 17 µM) and protein kinase A (IC₅₀ = 900 nM).
Sinônimo(s):
Ro-31-8220, 3-[1-[3-(Amidinothio)propyl-1H-indol-3-yl]-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)maleimide, Bisindolylmaleimide IX, Methanesulfonate
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
red
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H23N5O2S.CH4O3S/c1-29-13-17(15-7-2-4-9-19(15)29)21-22(24(32)28-23(21)31)18-14-30(11-6-12-33-25(26)27)20-10-5-3-8-16(18)20;1-5(2,3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12H2,1H3,(H3,26,27)(H,28,31,32);1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
SAWVGDJBSPLRRB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. Cell Biol.23, 7794.
Han, Z., et al. 2000. Cell Death Differ.7, 521.
Hers, I., et al. 1999. FEBS Lett.460, 433.
Beltman, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 27018.
Keller, H.U., and Niggli, V. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.194, 1111.
McKenna, J.P., and Hanson, P.J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 583.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem. 35, 994.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2