Documentos Principais
557450
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC₅₀ = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening.
Sinônimo(s):
Ruthenium Red, Ammoniated Ruthenium Oxychloride, RR
About This Item
Fórmula linear:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8300
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
red-black
solubilidade
ammonia: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC50 = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening. Inhibits Ca2+-induced Ca2+ release from ryanodine-sensitive intracellular Ca2+ stores. Inhibits K+-stimulated catecholamine secretion (IC50 = 6 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Blocker of transmembrane Ca2+ fluxes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 7 µM in blocking transmembrane Ca2+ fluxes; 6 µM inhibiting K+-stimulated catecholamine secretion
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Outras notas
Merck Index 13, 8379.
Phillippe, M. and Basa, A. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 656.
Buratti, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 213, 1082.
Hamilton, M.G. and Lundy, P.M. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 940.
Gomis, A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 225.
Stjame, P., et al. 1994. Acta Otolaryngol. 114, 651.
Ma, J. 1993. J. Gen. Physiol.102, 1031.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2