553030
RAGE Antagonist, FPS-ZM1
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, is a blood-brain-barrier permeant blocker of RAGE V domain-mediated ligand binding (Ki = 25, 148, & 230 nM, respectively, against Aβ40, HMGB1 & S100B, binding to sRAGE).
Sinônimo(s):
RAGE Antagonist, FPS-ZM1, Receptor for AGE Antagonist, FPS-ZM1, N-Benzyl-4-chloro-N-cyclohexylbenzamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
semisolid
viscous liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)N(CC2=CC=CC=C2)C3CCCCC3
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
RAGE
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3