553008
Raf1 Kinase Inhibitor I
The Raf1 Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 220904-83-6, controls the biological activity of Raf1 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Raf1 Kinase Inhibitor I, 5-Iodo-3-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methylene]-2-indolinone, GW 5074
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
potência
9 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark orange
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H8Br2INO2/c16-11-4-7(5-12(17)14(11)20)3-10-9-6-8(18)1-2-13(9)19-15(10)21/h1-6,20H,(H,19,21)/b10-3-
chave InChI
LMXYVLFTZRPNRV-KMKOMSMNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CRAFI kinase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
From Catalog:
Desc. Field- added "Predicted broad spectrum antitumor agents."
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3