552233
QX-314
≥99% (HPLC), lyophilized solid, voltage-sensitive Na+ conductance blocker, Calbiochem®
Sinônimo(s):
QX-314
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
QX-314, A quaternary lidocaine derivative, permanently charged, and lipophobic.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
solubilidade
water: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](CC)(CC)(CC)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C16H26N2O/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3/p+1
chave InChI
PYEBKOFMWAMBFV-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A powerful blocker of voltage-sensitive Na+ conductance
Advertência
Outras notas
Regehr, W.G. and Tank, D.W. 1992. J. Neurosci.12, 4202.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3