551590
Quercetagetin
A cell-permeable flavanol compound that acts a potent, ATP-competitive, and reversible inhibitor of PIM1 kinase (IC₅₀ = 340 nM).
Sinônimo(s):
Quercetagetin, 3,3ʹ,4ʹ,5,6,7-Hexahydroxyflavone
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow to yellow-green
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H
chave InChI
ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PIM1 kinase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3