539522
PKCε Translocation Inhibitor Peptide
The PKCε Translocation Inhibitor Peptide, Negative Control controls the biological activity of PKCε. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PKCε Translocation Inhibitor Peptide, Protein Kinase Cε Translocation Inhibitor I, EAVSLKPT, PKCε Translocation Inhibitor I, PKCε-RACK2 Interaction Inhibitor I
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKCε Translocation
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Johnson, J.A., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 24962.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1