Documentos Principais
539142
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate III, Fluorogenic
≥98% (HPLC), amorphous solid, proteasome substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Proteasome Substrate III, Fluorogenic, Suc-LLVY-AMC, Chymotrypsin Substrate III, Fluorogenic
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H53N5O10
Peso molecular:
763.88
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Proteasome Substrate III, Fluorogenic, Proteasome Substrate III, Fluorogenic, is a substrate for proteasome. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
amorphous solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
fluorescência
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Fluorogenic proteasome substrate. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
Especificidade
Inhibits serine proteases and cysteine proteases.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Anderson, M., et al. 1999. Exp. Eye Res.69, 129.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Tsubuki, S., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 1195.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem. 259, 12489.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1