5.32626
Ral Activation Inhibitor, BQU57
Sinônimo(s):
Ral Activation Inhibitor, BQU57, 6-Amino-1,3-dimethyl-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile, Ral Inhibitor, RalA Activation Inhibitor, RalB Activation Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(OC1=C(C(C)=NN1C)C2C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)=C2C#N
InChI
1S/C16H13F3N4O/c1-8-12-13(9-3-5-10(6-4-9)16(17,18)19)11(7-20)14(21)24-15(12)23(2)22-8/h3-6,13H,21H2,1-2H3
chave InChI
IJCMHHSFXFMZAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ral-GDP
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3