5.31085
Eya2 Phosphatase Inhibitor, MLS000544460
Sinônimo(s):
Eya2 Phosphatase Inhibitor, MLS000544460, 3-Fluoro-N-(( E)-(5-pyridin-2-ylsulfanylfuran-2-yl)methylideneamino)benzamide, ( E)-3-Fluoro-Nʹ-((5-(pyridin-2-ylthio)furan-2-yl)methylene)benzohydrazide, Eab1 Inhibitor, Eyes Absent Homolog 2 Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
2.0 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Eya2 C-terminal Eya domain (ED) protein tyrosine phosphatase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Krueger, A.B., et al. 2013. J. Biomol. Screen.18, 85.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3