5.30487
StemSelect PD 0332991
Sinônimo(s):
StemSelect PD 0332991, 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-(5-(piperazin-1-yl)pyridin-2-ylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, HCl, Cdk4/Cdk6 Inhibitor V, PD-0332991, HCl, PF-332991, HCl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C24H29N7O2.ClH/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32;/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29);1H
chave InChI
STEQOHNDWONVIF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk4 & Cdk6
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Finn, R.S., et al. 2009. Breast Cancer Res.11, R17.
Menu, E., et al. 2008. Cancer Res.68, 5519.
Baughn, L.B., et al. 2006. Cancer Res.66, 7661.
Fry, D.W., et al. 2004. Mol. Cancer Ther.3, 1427.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3