529598
PP1 Analog IV, 3-IB-PP1
A cell-permeable enlarged PP1 analog that acts as a potent, ATP-competitive and reversible inhibitor of asAkt1/2/3.
Sinônimo(s):
PP1 Analog IV, 3-IB-PP1, 3-Iodobenzyl PP1 analog
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=NC2=C1C(CC3=CC(I)=CC=C3)=NN2C(C)(C)C
InChI
1S/C16H18IN5/c1-16(2,3)22-15-13(14(18)19-9-20-15)12(21-22)8-10-5-4-6-11(17)7-10/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,18,19,20)
chave InChI
CVRIGUMSLGSWEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Okuzumi, T., et al. 2009. Nat. Chem. Bio.5, 484.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2