529584
PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121
The PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121, also referenced under CAS 1092788-83-4, controls the biological activity of PTK/PI 3-K/mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PTK/PI 3-K/mTOR Inhibitor, PP121, 1-Cyclopentyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, PI 3-K/mTOR Inhibitor II, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVIII, Abl Inhibitor IV, mTOR Inhibitor VII, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXXII, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXX, PI 3-K Inhibitor XIII
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H17N7/c18-15-13-14(11-7-10-5-6-19-16(10)20-8-11)23-24(12-3-1-2-4-12)17(13)22-9-21-15/h5-9,12H,1-4H2,(H,19,20)(H2,18,21,22)
chave InChI
NVRXTLZYXZNATH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1