529583-M
Prekallikrein, Human Plasma
Sinônimo(s):
Fletcher Factor
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
22-28 U/mg (clotting assay)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Native prekallikrein from human plasma. Single-chain glycoprotein that participates in the early phase of blood coagulation, kinin formation, and fibrinolysis.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 150 mM NaCl, 4 mM NaOAc-HCl, pH 5.3.
Nota de preparo
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Shariat-Madar, Z., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 7137.
Rojkjaer, R., et al. 1998. Thromb. Haemost.80, 74.
Rojkjaer, R., et al. 1998. Thromb. Haemost.80, 74.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2