529567-M
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade
Sinônimo(s):
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade, K₂HPO₄
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
7.21
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
Absorção
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
chave InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Advertência
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1