528106
PI 3-Kγ Inhibitor
The PI 3-Kγ Inhibitor, also referenced under CAS 648450-29-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PI 3-Kγ Inhibitor, 5-Quinoxalin-6-ylmethylene-thiazolidine-2,4-dione, PI 3-K Inhibitor I
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
potência
7.8 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pink
solubilidade
DMSO: 2.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
chave InChI
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylinositol 3-kinase γ (PI 3-Kγ)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3