527450
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16
≥90% (HPLC), solid, PKR inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
PKR Inhibitor, Double-stranded RNA-dependent Protein Kinase Inhibitor, C16, Double-stranded RNA-activated Protein Kinase Inhibitor I, EIF2AK2 Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
PKR Inhibitor, The PKR Inhibitor, also referenced under CAS 608512-97-6, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange to orange-brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(nc1)ccc3c2\C(=C\c4nc[nH]c4)\C(=O)N3
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
chave InChI
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3