525330
PFKFB3 Inhibitor, 3PO
PFKFB3 Inhibitor, 3PO, is a cell-permeable, selective inhibitor of PFK-2 (6-phosphofructo-2-Kinase) activity.
Sinônimo(s):
PFKFB3 Inhibitor, 3PO, (2 E)-3-Pyridin-3-yl-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one, 3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, 3PO
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3