525276
Phosphoramidon, Disodium Salt
Inhibits some metalloendopeptidases.
Sinônimo(s):
Phosphoramidon, Disodium Salt, N-(α-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-L-leucyl-L-tryptophan, 2Na
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
thermolysin
Advertência
Nota de análise
Outras notas
Howell, S., et al. 1993. Biochem. J. 290, 159.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1