524644
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, Triammonium Salt, Porcine Brain
A component of membrane-bound receptors in association with phospholipase C (PLC).
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, Triammonium Salt, Porcine Brain, PIP₂
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
water: 10 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O[C@@H]1C([C@@H](C(C(C1O)O[P](=O)(O)O)O[P](=O)(O)O)O)O)(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O.N.N.N
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
chave InChI
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
Descrição geral
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Brain phospholipase D (PLD)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Shyng, S.-L., and Nichols, C.G. 1998. Science 282, 1138.
Mazzotti, G., et al. 1995. J. Histochem. Cytochem. 43, 181.
Liscovitch, M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21403.
Chauhan, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 175, 852.
Williamson, J.R. 1986. Hypertension 8, 140.
Berridge, M.J., and Irvine, R.F. 1984. Nature312, 315.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3