517310
Anti-P-Glycoprotein Mouse mAb (C219)
liquid, clone C219, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C219, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, hamster, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (5-10 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml, see application references, see comments)
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Cell lines or frozen tissue, such as liver or colon
Outras notas
Toth, K., et al. 1992. Am. J. Pathol. 140, 1009.
Schinkel, A.H., et al. 1991. Cancer Res. 51, 2628.
Chan, H.S.L., et al. 1988. Lab Invest. 59, 870.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1