511075
Platelet Activating Factor-16
≥98% (TLC), lyophilized solid, inflammation mediator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Platelet Activating Factor-16, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl- sn-glycero-3-phosphocholine, PAF (C₁₆), 1-O-Palmityl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-O-Hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Platelet Activating Factor-16, A potent mediator of inflammation that increases vascular permeability. Activates MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK) in CHO cells.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 0.5-1 mg/mL
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)C)COCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
chave InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MAP kinases and MAP kinase kinase (MEK)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mori, M., et al. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.744, 107.
Pinckard, R.N., et al. 1992. J. Immunol.148, 3528.
Salari, H., et al. 1992. Biochem. Cell Biol.70, 129.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3