5.09892
Tetrabenazine, TBZ
Sinônimo(s):
Tetrabenazine, TBZ, VMAT2 Inhibitor, Xenazine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N21C(CC(=O)C(C2)CC(C)C)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C19H27NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16H,5-7,10-11H2,1-4H3
chave InChI
MKJIEFSOBYUXJB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
VMAT2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jankovic, J., et al. 1997. Neurobiology48,1358.
Gertrude, P.Q., et al. 1959. J. Pharm. Exp. Ther.127, 103.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3