5.08320
Ezh2 Inhibitor III, SAH-EZH2
Sinônimo(s):
Ezh2 Inhibitor III, SAH-EZH2, H3K27 Methylation Inhibitor, SAH-EZH2, EED-EZH2 Protein-Protein Interaction Inhibitor, SAH-EZH2, Enhancer of Zested Homolog 2 Inhibitor III, HMTase Inhibitor XIV
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
320 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EED (embryonic ectoderm development) - EZH2
Embalagem
Advertência
Sequência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3