Key Documents
5.06236
Sigma-Aldrich
Tiagabine Hydrochloride
Sinônimo(s):
Tiagabine Hydrochloride, GABA reuptake inhibitor, Tiagabine, Gabitril, GAT-1 GABA Transporter Inhibitor, Tiagabine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25NO2S2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
375.55 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
67 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
chave InChI
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
Descrição geral
A potent uptake inhibitor highly selective for GABA Transport-1 (IC50 = 67 nM in vivo). Clinically used as an anticonvulsant. Often used in studies related to anxiety disorders and neural damages resulted from epileptics.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
GAT-1
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Laughlin, T., et al. 2002. J. Pharmacol. Exp. Ther.302, 1168.
Hu, Q., et al. 1997. Brain Res.753,260.
Suzdak, P., et al., 1995. Epilepsia.36, 612.
Andersen, E., et al., 1993. J. Med. Chem.36, 1716.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3