506172
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796
The p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, also referenced under CAS 285983-48-4, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, Doramapimod, BIRB796, 1-(5- tert-Butyl-2- p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII, Doramapimod, BIRB796, 1-(5-tert-Butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(N2C(NC(NC3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C5=C3C=CC=C5)=O)=CC(C(C)(C)C)=N2)C=C1
InChI
1S/C31H37N5O3/c1-22-9-11-23(12-10-22)36-29(21-28(34-36)31(2,3)4)33-30(37)32-26-13-14-27(25-8-6-5-7-24(25)26)39-20-17-35-15-18-38-19-16-35/h5-14,21H,15-20H2,1-4H3,(H2,32,33,37)
chave InChI
MVCOAUNKQVWQHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Regan, J., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4676.
Pargellis, C., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 268.
Regan, J., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 2994.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3