Documentos Principais
506107
Sigma-Aldrich
Anti-P2X7 Receptor (576-595) Rabbit pAb
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
application:
citations:
Nível de qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3