5.05981
PK11195
Sinônimo(s):
PK11195, TSPO Activator II, Mitochondrial Translocator Protein Activator II, PK 11195, PK-11195, PK11195
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
20 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
chave InChI
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
peripheral bezodiazepine receptor
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Casellas, P., et al., 2002. Neurochem. Int.40, 475.
Waterfield, J.D., et al., 1999. Rheumtology38, 1068.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3