Documentos Principais
5.05894
Sigma-Aldrich
CGP 7930
Sinônimo(s):
CGP 7930, GABA B Receptor Antagonist, CGP7930, CGP 7930, CGP-7930
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
292.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 100 mM
ethanol: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Cc1cc(c(c(c1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C19H32O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,20-21H,11-12H2,1-8H3
chave InChI
XLWJPQQFJNGUPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A blood brain barrier permeable, positive allosteric modulator of the metabotropic GABAB receptor. Shown to modulate GABAB receptor in the high affinity state and thereby increases agonist affinity for the receptor. Also enhances agonist potency and efficacy even on recombinant GABAB receptors. Exhibits anxiolytic effects in rodents.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Adams, C. et al., 2007. CNS Drug Rev.13, 308.
Pin, J.P., et al., 2007. Curr. Neuropharmacol.5, 195.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3