Documentos Principais
5.05226
Sigma-Aldrich
Pancuronium Dibromide
Sinônimo(s):
Pancuronium Dibromide, 1,1ʹ-(3α,17β-Dihydroxy-2α,5β-androstan-2-β,16β-ylene) bis[1-methylpiperidinium] diacetate dibromide, Nicotinic Acetylchorine Receptor Antagonist, Pancuronium Dibromide, nAChR Antagonist, Pancuronium Dibromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H60N2O4 · Br2
Número CAS:
Peso molecular:
732.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (NMR)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
5.5 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)[N+]5(CCCCC5)C)OC(=O)C)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
chave InChI
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
Descrição geral
A highly potent competitive antagonist selective for nAChRs (IC50 = 5.5 nM). A very potent non-depolarizing skeletal muscle relaxant but no sedative or analgesic effects.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
nAChR
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Lowenick et al., 2001. Eur. J. Pharmacol.413, 31.
Melnikov, L., et al., 1999. Gen Pharmacol.33, 313.
Maestrone, E., et al., 1994. Br. J. Pharmacol.111, 283.
Fryer, D., et al., 1987. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.335, 367.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3