Documentos Principais
5.04844
Sigma-Aldrich
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt
Sinônimo(s):
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt, 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carbo-xylic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5ClNNaO3
Número CAS:
Peso molecular:
245.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
0.56 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Clc1cc2[nH]c(c[c](c2cc1)=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H6ClNO3.Na/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13;/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
IFZYIORLNGNLEI-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
A very potent, water-soluble antagonist of the NMDA receptors complex acting at the strychnine-insensitive glycine binding site (IC50 = 0.56 µM). Also a potent inhibitor of glutamate transporter. Often used in studies of neuroprotection and schizophrenia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
NMDA receptors
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Kemp, J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.85, 6550.
Kretschmer, D., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.280, 37.
Bartlett, D., et al. 1999. Neuropharmacol.37, 839.
Moroni, F., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.199, 32.
Stone, W., et al. 2012. FEBS J.279, 1386.
Vécsei, L., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Disc.12, 64.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1