494461-M
Octyl β-D-1-thioglucopyranoside
ULTROL® Grade, ≥98% (HPLC), non-ionic detergent to isolate membrane proteins from E. coli without inactivation
Sinônimo(s):
n-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, ULTROL® Grade, OSGP
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
100
300
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
CMC
9 mM
solubilidade
water: 25%
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C1OC(C(C(C1O)O)O)CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3
chave InChI
CGVLVOOFCGWBCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3