O9882
Octyl β-D-glucopyranoside
BioXtra, ≥98% (GC)
Sinônimo(s):
n-Octyl glucoside, OGP
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (GC)
forma
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 25,000
número de agregação
84
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.2%
CMC
20-25 mM (20-25°C)
temperatura de transição
cloud point >100 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?