492000-M
NOX Inhibitor III, VAS2870
The NOX Inhibitor III, VAS2870, also referenced under CAS 722456-31-7, controls the biological activity of NOX.
Sinônimo(s):
NOX Inhibitor III, VAS2870, 7-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-3-benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine, 1,3-Benzoxazol-2-yl-3-benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl sulfide, NADPH Oxidase Inhibitor III, VAS2870
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lange, S., et al. 2009. Cardiovasc. Res.81, 159.
Stielow, C., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Commun.344, 200.
ten Freyhaus, H., et al. 2006. Cardiovasc. Res.71, 331.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3