Documentos Principais
48-669MAG
Millipore
Kit de esferas magnéticas MILLIPLEX® de 7 analitos para apoptose precoce - Ensaio multiplex de sinalização celular
Sinônimo(s):
Esferas magnéticas de sinalização celular, Kit Total/Phospho Erk, Kit de sinalização celular Multiplex
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A apoptose é um processo fisiológico essencial que tem um papel fundamental no desenvolvimento normal e nos mecanismos homeostáticos de organismos multicelulares. Pelo menos duas vias apoptóticas importantes foram descritas nas células de mamíferos: a via intrínseca e a extrínseca. Os membros da família Bcl-2 desempenham um papel fundamental na regulação da apoptose, pois ficam upstream dos danos celulares irreversíveis e concentram boa parte de seus esforços no nível das mitocôndrias.O kit de esferas magnéticas MILLIPLEX® de 7 analitos para apoptose precoce (N.º do cat. 48-669MAG) é um kit pré-misturado para ser usado para a quantificação simultânea dos 7 analitos a seguir:Akt/PKB (Ser473)BAD (Ser112)Bcl-2 (Ser70)Caspase-8 ativaCaspase-9 ativaJNK/SAPK1 (Tre183/Tir185)p53 (Ser46)
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
Os ensaios multiplex à base de esferas intracelulares com o uso da tecnologia Luminex permitem a quantificação relativa simultânea de várias proteínas de fosforilação e totais da via em amostras de lisado de tecidos e células. Compare os resultados da multiplexação com os de western blot.Recomenda-se a incubação de um dia para o outro (4 °C) para obter melhores resultados.Este ensaio requer 25 μl de lisado celular diluído por poço.Este kit deve ser corrido usando tampão de ensaio 2 (incluído).A faixa de trabalho sugerida de concentração proteica para o ensaio é de 1 a 25 μg de proteína total/poço (25 μl/poço com 40 a 1.000 μg/ml).Analitos disponíveis:Akt (pS473);BAD (Ser112);Bcl-2 (Ser70);p53 (Ser46);JNK (Tre183/Tir185); caspase-8 ativa (Asp384); caspase-9 ativa (Asp315)
Embalagem
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.