Documentos Principais
481918
Millipore
Nicotinic Acid
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Sinônimo(s):
Nicotinic Acid, Niacin, Pyridine-3-carboxylic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (acidimetric)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: soluble
densidade
1.47 g/cm3 at 25 °C
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Precursor of the coenzymes NAD and NADP.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
193 °C - closed cup