Key Documents
481907
Millipore
Nicotinamide
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Sinônimo(s):
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic Acid Amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Impurezas
≤0.2% Nicotinic acid (TLC)
cor
white
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Ok-Seon Kwon et al.
Cancers, 12(4) (2020-04-12)
The role of Situin 1 (SIRT1) in tumorigenesis is still controversial due to its wide range of substrates, including both oncoproteins and tumor suppressors. A recent study has demonstrated that SIRT1 interferes in the Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog