480073
Necrosulfonamide
≥95% (HPLC), solid, MLKL inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, Necrosis Inhibitor III, Mixed Lineage Kinase Domain-Like Protein Inhibitor, Necrosome Inhibitor II, Necrosulfonamide, (E)-N-(4-(N-(3-Methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide
About This Item
Produtos recomendados
product name
MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, MLKL Inhibitor, Necrosulfonamide, CAS 432531-71-0, is a cell-permeable inhibitor that covalently modifies Cys88 and blocks human MLKL adaptor function.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+
chave InChI
FNPPHVLYVGMZMZ-XBXARRHUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
human MLKL
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sun, L., et al. 2012. Cell 148, 213.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3