480066
Necrostatin-1, Inactive Control
A cell-permeable N-demethylated thiohydantoin analog of Nec-1 that is devoid of anti-necroptotic properties and serves as a suitable inactive control.
Sinônimo(s):
Necrostatin-1, Inactive Control, 5-(Indol-3-ylmethyl)-2-thiohydantoin, Nec-1i
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H11N3OS/c16-11-10(14-12(17)15-11)5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,13H,5H2,(H2,14,15,16,17)
chave InChI
MPLRRPKKFHUEEL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Note: This inactive inhibitor of necrosis should not be used in high concentration.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inactive control for Nec-1 (Cat. No. 480065)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1