475944
Myeloperoxidase Inhibitor-I
The Myeloperoxidase Inhibitor-I, also referenced under CAS 5351-17-7, controls the biological activity of Myeloperoxidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinônimo(s):
Myeloperoxidase Inhibitor-I
About This Item
Produtos recomendados
descrição
RTECS - DG2580000
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
dilute acid: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
chave InChI
WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Myeloperoxidase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Wagner, B.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 22461.
Burner, U., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 9494.
Kettle, A.J., et al. 1997. Biochem. J.321, 503.
Kettle, A.J., et al. 1995. Biochem. J.308, 559.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3