475821
Microcystin-LR
from Microcystis aeruginosa, ≥95% (HPLC), liquid, protein phosphatase 2A and protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa, InSolution, ≥95%, inhibitor of protein phosphatase 1 (PP1) and protein phosphatase 2A (PP2A)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
protein phosphatase 1 (PP1) and protein phosphatase 2A (PP2A)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Nishiwaki, R., et al. 1994. Cancer Lett. 83, 283.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J.287, 1019.
Davidson, H.W., et al. 1992. J. Cell Biol.116, 1343.
Nishiwaki-Matsushima, R., et al. 1992. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 118, 420.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
MacKintosh, C., et al. 1990. FEBS Lett.264, 187.
Cohen, P., et al. 1989. FEBS Lett.250, 596.
Carmichael, W.W. 1988. in Handbook of Natural Toxins3,Marine Toxins and Venoms (Tu, A.T., Ed.) p. 121, Decker, New York.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)