Key Documents
474502
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21NO8
Número CAS:
Peso molecular:
379.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
solubilidade
methanol: soluble
water: soluble
fluorescência
λex 360 nm
λem 440 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
chave InChI
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
Descrição geral
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Unstable in aqueous solutions. Reconstitute just prior to use.
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Outras notas
Chen, K.S., et al. 1994. Electrophoresis 15, 662.
Leaback, D.H., and Walker, P.G. 1961. Biochem. J.78, 151.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3