459618
Okadaic Acid potassium salt
≥95% (HPLC), solid, protein phosphatase 2A and protein phosphatase 1 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Okadaic Acid, Potassium Salt
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Okadaic Acid, Potassium Salt, Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)C(O)(CC1OC2(OC(CC(=C2)C)C(C)C=CC3OC4(OC5C(OC(C(=C)C5O)C(O)CC(C6OC7(OCCCC7)CCC6C)C)CC4)CC3)C(CC1)O)C
InChI
1S/C44H68O13.K/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);/q;+1/p-1
chave InChI
UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PP1, PP2
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differ.5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3