459616
Okadaic Acid, Ammonium Salt
Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
Sinônimo(s):
Okadaic Acid, Ammonium Salt
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H4].[O-]C(=O)[C@](O)(C[C@H]1O[C@]2(O[C@@H](CC(=C2)C)[C@H](C)\C=C\[C@@H]3O[C@@]4(O[C@H]5[C@@H](C(=C)[C@H](OC5CC4)[C@@H](O)C[C@@H](C6O[C@]7(OCCCC7)CC[C@H]6C)C)O)CC3)[C@@H](CC1)O)C
InChI
1S/C44H68O13.H3N/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);1H3/b10-9+;/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33?,34+,35-,36-,37?,38+,39-,41-,42+,43-,44-;/m1./s1
chave InChI
ZBOMSHVRJSJGNR-JBNKPAQWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PP1, PP2A
Advertência
Outras notas
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Normura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, T., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P., et al. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T.W. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A.J., et al. 1989. Nature337, 78.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3