454586
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105
The NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105 controls the biological activity of NMDAR2C/2D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
NMDAR2C/2D Inhibitor, DQP-1105, NMDA Antagonist IV, DQP-1105
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, pale yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCC(N1N=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(NC2=O)C=CC(C)=C4)CC1C5=CC=C(Br)C=C5)=O
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2