454575
N-Methyl-D-aspartic Acid hydrate
>95% (TLC), solid, excitatory amino acid neurotransmitter, Calbiochem®
Sinônimo(s):
N-Methyl-D-aspartic Acid, Hydrate, NMDA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-Methyl-D-aspartic Acid, Hydrate, Excitatory amino acid neurotransmitter.
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/p-1/t3-/m1/s1
chave InChI
HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glutamate receptor that regulates Ca2+ channels
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Yen, L-H., et al. 1993. J. Neurosci. 13, 4949.
Swann, J.W., et al. 1992. Epilepsy Res. Suppl. 9, 115.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3